Trifluoroacetamidine tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetimidamide, 2,2,2-Trifluoroacetamidine
L12422.06 L12422.14 L12422.22
L12422.06EA 105 EUR InStock
L12422.06 L12422.14 L12422.22
Trifluoroacetamidine tech. 85%, grade Technique
Trifluoroacetamidine
Purity: 85% CAS No.: 354-37-0 Molecular Formula: C2H3F3N2 Formula Weight: 112.05 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.3820 Boiling Point: 35-37°/11mm Beilstein Reference: 605978 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00041545
Formule: C₂H₃F₃N₂
MW: 112,05 g/mol
Point d'ébullition: 35…37 °C (11 mmHg)
Densité: 1.45
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041545
Numéro CAS: 354-37-0
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité