Acide 5-hexénoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12863.03 L12863.06 L12863.22
L12863.03EA 68.4 EUR InStock
L12863.03 L12863.06 L12863.22
Acide 5-hexénoïque ≥99%
Acide 5-hexénoïque
Purity: 99% CAS No.: 1577-22-6 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 107°/17mm Beilstein Reference: 1743172 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00046558
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 107 °C (17 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.961
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046558
Numéro CAS: 1577-22-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité