4,6-Dichloropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13212.06 L13212.14
L13212.06EA 62.5 EUR InStock
L13212.06 L13212.14
4,6-Dichloropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1193-21-1 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Melting Point: 64-68° Boiling Point: 176° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00006109
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 176 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Densité: 1.734 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006109
Numéro CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité