1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
L13392.06 L13392.14
L13392.06EA 26.1 EUR InStock
L13392.06 L13392.14
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée ≥98%
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
Purity: 98% CAS No.: 2782-91-4 Molecular Formula: C5H12N2S Formula Weight: 132.23 Flash Point: 190°(374°F) Odour: Odourless Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1744916 MDL No.: MFCD00008324
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 75…77 °C
Point d'éclair: 190 °C (374 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008324
Numéro CAS: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité