3,4,5-Triméthoxybenzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13461.06 L13461.14
L13461.06EA 74.3 EUR InStock
L13461.06 L13461.14
3,4,5-Triméthoxybenzylamine 96%
3,4,5-Triméthoxybenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 18638-99-8 Molecular Formula: C10H15NO3 Formula Weight: 197.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 120-122°/0.05m Beilstein Reference: 1107570 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00017150
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 120…122 °C (0.05 m)
Densité: 1.155
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017150
Numéro CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité