Acide 3-cloro-2-thenoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13560.03 L13560.06
L13560.03EA 50.9 EUR InStock
L13560.03 L13560.06
Acide 3-cloro-2-thenoïque ≥99%
Acide 3-cloro-2-thenoïque
Purity: 99% CAS No.: 59337-89-2 Molecular Formula: C5H3ClO2S Formula Weight: 162.60 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 121052
Formule: C₅H₃ClO₂S
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043888
Numéro CAS: 59337-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité