3,4-Dibromobenzaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13762.06EA 380 EUR InStock
L13762.06 L13762.03
3,4-Dibromobenzaldéhyde ≥99%
3,4-Dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236033
Numéro CAS: 74003-55-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité