Acide tétrafluoroborique ∼50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14037.22 L14037.36 L14037.0E
L14037.22EA 27.7 EUR InStock
L14037.22 L14037.36 L14037.0E
Acide tétrafluoroborique ∼50% (p/p) en solution aqueuse
Acide tétrafluoroborique
CAS No.: 16872-11-0 Molecular Formula: HBF4 Formula Weight: 87.81 Odour: Pungent Boiling Point: 130° dec. Merck Reference: 14,4149 MDL No.: MFCD00011345
Formule: HBF₄
Point d'ébullition: 130 °C (dec.)
Densité: 1.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011345
Numéro CAS: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
ONU: 1775
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4149
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité