Isoprène ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 200 ppm
L14619.AE L14619.AP
L14619.AEEA 27.7 EUR InStock
L14619.AE L14619.AP
Isoprène ≥99% stabilisé
Isoprène
Stabilized with ca 0.02% 4-tert-butylcatechol
Purity: 99% CAS No.: 78-79-5 Molecular Formula: C5H8 Formula Weight: 68.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -54°(-65°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -146° Boiling Point: 33-36° Beilstein Reference: 969158 Merck Reference: 14,5201 UN No.: 1218 MDL No.: MFCD00008600
Formule: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Point d'ébullition: 33…36 °C
Point de fusion: –146 °C
Densité: 0.681
Point d'éclair: –54 °C (–65 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008600
Numéro CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
ONU: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 14,5201
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité