Thiophène-3-éthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15138.03EA 27.2 EUR InStock
L15138.03 L15138.06
Thiophène-3-éthanol ≥98%
Thiophène-3-éthanol
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (14 mmHg)
Densité: 1,159
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009766
Numéro CAS: 13781-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité