3',5'-Diméthylacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
L15480.03 L15480.06
L15480.03EA 55.5 EUR InStock
L15480.03 L15480.06
3',5'-Diméthylacétophénone ≥97%
3',5'-Diméthylacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 5379-16-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Characteristic Melting Point: ca 20° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2240987 MDL No.: MFCD01075693
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: ∼ 20 °C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075693
Numéro CAS: 5379-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité