5-(3,4-Dichlorophényl)tétrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15643.03EA 173 EUR InStock
L15643.03 L15643.MD
5-(3,4-Dichlorophényl)tétrazole ≥97%
5-(3,4-Dichlorophényl)tétrazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₄
MW: 215,04 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075710
Numéro CAS: 41421-27-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité