5-Méthylthiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15879.06 L15879.14
L15879.06EA 217 EUR InStock
L15879.06 L15879.14
5-Méthylthiazole ≥97%
5-Méthylthiazole
Purity: 97% CAS No.: 3581-89-3 Molecular Formula: C4H5NS Formula Weight: 99.16 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Stench Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 104674 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005335
Formule: C₄H₅NS
Point d'ébullition: 141…142 °C
Point de fusion: –40.4 °C
Densité: 1.120
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005335
Numéro CAS: 3581-89-3
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité