Isocyanate de 3-chloropropyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15993.06EA 91.8 EUR InStock
L15993.06 L15993.03
Isocyanate de 3-chloropropyle ≥97%
Isocyanate de 3-chloropropyle
Formule: C₄H₆ClNO
MW: 119,55 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C
Densité: 1,165
Point d'éclair: 61 °C (141 °F)
Numéro MDL: MFCD00010384
Numéro CAS: 13010-19-0
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité