2,6-Dibromonaphtalène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16134.03 L16134.06 L16134.14
L16134.03EA 68.5 EUR InStock
L16134.03 L16134.06 L16134.14
2,6-Dibromonaphtalène ≥99%
2,6-Dibromonaphtalène
Purity: 99% CAS No.: 13720-06-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 162-167° MDL No.: MFCD01026462
Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026462
Numéro CAS: 13720-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité