5-(Trifluorométhyl)uracile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16196.03EA 146 EUR InStock
L16196.03 L16196.MD
5-(Trifluorométhyl)uracile ≥97%
5-(Trifluorométhyl)uracile
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180,09 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006024
Numéro CAS: 54-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité