3-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16311.03EA 117 EUR InStock
L16311.03 L16311.06
3-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
3-(2-Aminoéthyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (19 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191604
Numéro CAS: 20173-24-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité