Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloro(cyclopentyl)silane ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L16441.14EA 130 EUR InStock
L16441.14
Trichloro(cyclopentyl)silane ≥97%
Trichloro(cyclopentyl)silane


Formule: C₅H₉Cl₃Si
MW: 203,57 g/mol
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 1,226
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236508
Numéro CAS: 14579-03-4
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité