2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
L16635.06 L16635.14
L16635.06EA 105 EUR InStock
L16635.06 L16635.14
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol
Purity: 97% CAS No.: 425-61-6 Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH Formula Weight: 162.08 Melting Point: 80-87° Boiling Point: 110-112°/13mm MDL No.: MFCD00042375
Formule: C₄H₆F₄O₂
MW: 162,08 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 80…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042375
Numéro CAS: 425-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité