ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α-Chloro-α,α-difluoroacétophénone2-Chloro-2,2-difluoroacétophénone
L16963.03EA 35.5 EUR InStock
ABCRAB180285.0005 L16963.03 L16963.06
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone 96%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CClF₂
MW: 190,58 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (37 mmHg)
Densité: 1,293
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042123
Numéro CAS: 384-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité