Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
L17050.03 L17050.06
L17050.03EA 92.8 EUR InStock
L17050.03 L17050.06
Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 10130-74-2 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 158-159°/20mm Beilstein Reference: 2093871 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01318155
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Point d'ébullition: 158…159 °C (20 mmHg)
Densité: 1.460
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318155
Numéro CAS: 10130-74-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité