Azélate de diméthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,9-Nonanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl nonanedioate, Azelaic acid dimethyl ester
L17458.06 L17458.14 L17458.22
L17458.06EA 45.6 EUR InStock
L17458.06 L17458.14 L17458.22
Azélate de diméthyle ≥97%
Azélate de diméthyle
Purity: 97% CAS No.: 1732-10-1 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: 18° Boiling Point: 156°/20mm Beilstein Reference: 1710125 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00025898
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.007
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025898
Numéro CAS: 1732-10-1
EINECS: 217-060-0
Merck Index: 14,905
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité