5-Amino-3,4-diméthylisoxazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 3,4-Dimethylisoxazol-5-ylamine
L18668.03 L18668.06
L18668.03EA 41.7 EUR InStock
L18668.03 L18668.06
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole 99%
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole
Purity: 99% CAS No.: 19947-75-2 Molecular Formula: C5H8N2O Formula Weight: 112.13 Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 108546
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046081
Numéro CAS: 19947-75-2
EINECS: 243-437-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité