Tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19087.09EA 157 EUR InStock
L19087.09 L19087.18
Tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₅BF₄N₂
MW: 226,02 g/mol
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 1,210
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095449
Numéro CAS: 174501-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité