2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19140.03EA 88.5 EUR InStock
L19140.03
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 97%
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631449
Numéro CAS: 261762-45-2
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité