5-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromométhyl)-5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzène
L19152.06EA 232 EUR InStock
L19152.06
5-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥97%
5-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 261763-24-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité