2-Amino-5-chloropyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloropyrimidine-2-ylamine
L19248.06EA 292 EUR InStock
L19248.06 L19248.MD L19248.03
2-Amino-5-chloropyrimidine 97%
2-Amino-5-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014604
Numéro CAS: 5428-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité