6-Aminonicotinonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
L19282.06EA 84.5 EUR InStock
L19282.06 L19282.14
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 240…250 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 159…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128902
Numéro CAS: 4214-73-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité