Acide 3-(3-aminophényl)propionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19329.03EA 60.2 EUR InStock
L19329.03
Acide 3-(3-aminophényl)propionique ≥97%
Acide 3-(3-aminophényl)propionique
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153889
Numéro CAS: 1664-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité