1-(4-Pyridyl)pipérazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
L19396.06 L19396.03 L19396.14
L19396.06EA 141 EUR InStock
L19396.06 L19396.03 L19396.14
1-(4-Pyridyl)pipérazine ≥97%
1-(4-Pyridyl)pipérazine
Purity: 97% CAS No.: 1008-91-9 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Melting Point: 136-141° Boiling Point: 195-200°/0.3mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00040745
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 136…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040745
Numéro CAS: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité