2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19443.MC L19443.ME
L19443.MCEA 53.5 EUR InStock
L19443.MC L19443.ME
2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98+% CAS No.: 34486-24-3 Molecular Formula: C6H5F3N2 Formula Weight: 162.11 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 473259 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03093868
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093868
Numéro CAS: 34486-24-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité