4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19549.MEEA 301 EUR InStock
L19549.ME L19549.MC
4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183554
Numéro CAS: 387824-61-5
EINECS: 000-000-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité