2-(Trifluorométhyl)pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19554.03EA 91.8 EUR InStock
L19554.03 L19554.MD
2-(Trifluorométhyl)pyridine ≥99%
2-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C
Densité: 1,28
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183562
Numéro CAS: 368-48-9
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité