3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19724.03EA 44.5 EUR InStock
L19724.03 L19724.06
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile ≥98%
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂F₂N₂
MW: 140,09 g/mol
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788759
Numéro CAS: 298709-29-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité