Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19761.09EA 50.5 EUR InStock
L19761.09 L19761.18
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁BrN₂
MW: 191,07 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427610
Numéro CAS: 65039-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité