4-Benzylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminodiphenylmethane
L19873.03 L19873.06
L19873.03EA 60.2 EUR InStock
L19873.03 L19873.06
4-Benzylaniline ≥98%
4-Benzylaniline
Purity: 98% CAS No.: 1135-12-2 Molecular Formula: C13H13N Formula Weight: 183.25 Melting Point: 35-38° Boiling Point: 142-144°/1mm MDL No.: MFCD00047861
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047861
Numéro CAS: 1135-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité