5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19901.06EA 385 EUR InStock
L19901.06
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236276
Numéro CAS: 90381-08-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité