1-(3-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20114.06EA 94.5 EUR InStock
L20114.06 L20114.03 L20114.14
1-(3-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥97%
1-(3-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794248
Numéro CAS: 89581-82-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité