2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
L20144.06 L20144.03
L20144.06EA 61.2 EUR InStock
L20144.06 L20144.03
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène
Purity: 98+% CAS No.: 202865-73-4 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 6288420 MDL No.: MFCD00142868
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 1.33
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142868
Numéro CAS: 202865-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité