Sodium désoxycholate ≥99.0%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaneoate de sodiumDeoxycholate de sodium
0613-100GEA 220 EUR InStock
0613-1KG 0613-100G 0613-500G 0613-2.5KG 0613-50G
Sodium désoxycholate ≥99.0%, Haute Pureté
Sodium désoxycholate
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulphates or sulphonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis. Used for complete disruption of membranes.
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Point de fusion: 357…365 °C
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.001%
Heavy metals ≤0.005%
Loss on drying ≤5.0%
Purity (dry basis) ≥99.0%
Sodium cholate ≤2.0%
Solubility (10%, water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité