D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
0671-50GEA 66 EUR InStock
0671-50G 0671-100G
D(-)-Ribose ≥98.0%, Haute Pureté
D(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
Merck Index: 12,08371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0.0002%
Cendres ≤0.2%
Métaux lourds (en Pb) <0.001%
Perte à la dessication ≤3.0%
Pureté >98.0%
Rotation spécifique (4%, Eau) (–21.5) to (–19.7)°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité