Sodium carbonate, anhydre 99.5-100.5% (base anhydre), granuleux NF, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
3605-01EA 106.22 EUR InStock
3605-01 3605-06 3605-09 3605-R
Sodium carbonate, anhydre 99.5-100.5% (base anhydre), granuleux NF, FCC, J.T.Baker®
Sodium carbonate
pH adjusters are used to adjust the pH of formulations.
  • Food GMP manufactured product
Formule: Na₂CO₃
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2.53 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product Passes Test
Food GMP Manufactured Product Passes Test
Meets F.C.C. Requirements ≤0.5%
Meets N.F. Requirements 99.5 - 100.5%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Food Chemical Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.5%
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Water (H₂O) ≤0.5 %
NF - Assay (Na₂CO₃) (anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Loss on Drying ≤0.5 %
FCC - Assay (Na₂CO₃) (anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
FCC - Lead (Pb) ≤4 mg/kg
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité