L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
9080-01EA 35.56 EUR InStock
9080-01 9080-03 9080-07 9080-R
Propanol-2 USP, J.T.Baker®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Gravity at 25°/25°C 0.783 - 0.787
USP - Refractive Index, n²ºD 1.376 - 1.378
USP - Acidity Passes Test
USP - Nonvolatile Residue ≤0.005 %
USP - Assay ≥99.0 %
USP - Water (H₂O) ≤0.5 %
USP - Volatile Impurities - Ethyl ether ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - Acetone ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - Diisopropyl ether ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - 1-Propanol ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - 2-Butanol ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - Total ≤1.0 %
USP - Benzene ≤2 ppm
Typical Property: Appearance (clear, colorless liquid)
Residual solvents – Only the Class 2 solvent cyclohexane and Class 3
solvents are likely to be present. Cyclohexane is controlled below the
USP 467 Option 1 limit. All Class 3 solvents are less than 0.5%.
controlled to <20 ppm by the production process.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..