Acide nitrique 69,0 - 70,0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9601-01EA 82.05 EUR InStock
9601-01 9601-34
Acide nitrique 69,0 - 70,0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Assay (HNO₃) 69.0 - 70.0 %
Arsenic (As) ≤0.010 ppm
Color (APHA) ≤10
Residue after Ignition ≤4 ppm
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤0.20 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.5 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤100.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤4.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤50 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd), For Information Only = 200.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤50 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤200.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤100 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤100 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤50 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤300.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤200.0 ppb
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité