5-Méthylphénazinium méthosulfate
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
06873-1 06873-2
BMOL06873-1EA 0 EUR InStock
BMOL06873-1 BMOL06873-2
5-Méthylphénazinium méthosulfate
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité