7-Nitroindazole
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 7-Nitro-1H-indazole7-NINA
00240.EA 204 EUR InStock
00240.
7-Nitroindazole
7-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Numéro MDL: MFCD00022789
Numéro CAS: 2942-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité