Cholate de sodium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
229101-250EA 506 EUR InStock
229101-250
Cholate de sodium, Millipore®
Cholate de sodium
Formule: C₂₄H₃₉NaO₅
MW: 430,56 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Numéro MDL: MFCD00150749
Numéro CAS: 361-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité