Uracile, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
6630-10EA 68.8 EUR InStock
6630-10
Uracile, Millipore®
Uracile
Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Point d'ébullition: 379 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194 °C
Densité: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité