Aniline-D5 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Aniline-[ring-²H₅]
CIL-DLM-862-1 CIL-DLM-862-5
PROOCIL-DLM-862-1EA 366 EUR InStock
PROOCIL-DLM-862-1 PROOCIL-DLM-862-5
Aniline-D5 (98% D)
Aniline-D5
Formule: C₆H₂D₅N
MW: 98,09 g/mol
Point de fusion: –6.3 °C
Densité: 1.077 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 4165-61-1
EINECS: 224-015-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité