7-Nitroindazole
Fournisseur: Cayman Chemical
81340-100 81340-50 81340-250 81340-500
CAYM81340-100EA 105 EUR InStock
CAYM81340-100 CAYM81340-50 CAYM81340-250 CAYM81340-500
7-Nitroindazole
7-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Numéro MDL: MFCD00022789
Numéro CAS: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité